Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, para electroforesis, monobásico, dihidrato, Fisher Chemical™
Código de producto. 10244350 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10244350 3 kg 3 KG
10457840 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10244350 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/P520/63
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, para electroforesis, monobásico, dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H6NaO6P
Peso molecular (g/mol) 156.006
Número MDL 149209
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 60°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico