Learn More
Ortofosfato de dihidrógeno de sodio dihidrato, HPLC para detección electroquímica, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10010340 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10010340 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10010340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3770/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de fusión 60°C
CAS 13472-35-0
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H6NaO6P
Número MDL 149209
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 156.006
PubChem CID 23673460
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico