Learn More
Dihidrógeno ortofosfato de sodio dihidrato, extra puro, SLR, cristal, Fisher Chemical
Código de producto. 10617042 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617042 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10429380 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10010370 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10617042 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3720/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H6NaO6P
Peso molecular (g/mol) 156.006
Número MDL 149209
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 60°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo