Learn More
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10315770 Tienda Fisher Chemical Productos
1 kg, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H6NaO6P
Peso molecular (g/mol) 156.006
Número MDL 149209
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dihidrógeno de fosfato de sodio dihidrato, fosfato de sodio monobásico dihidrato, fosfato monosódico dihidrato, fosfato de sodio, monobásico, dihidrato, ñacido fosfórico, sal monosódica, dihidrato, dihidrogenfosfato de sodio dihidrato, fosfato de sodio nah2po4 dihidrato, dihidrógeno de fosfato monosódico dihidrato, dihidrógeno de fosfato sódico dihidrato, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 60°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Título del producto
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical >