Learn More
Citrato de dihidrógeno de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333236 2000 g 2 Kg
11313236 100 g 100 g
11323236 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12557.0P
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18996-35-5 | C6H10NaO7 | 217.129 g/mol
Sodium dihydrogen citrate acts as a buffering agent and sequestrant. It is also employed as a reductant and stabilizer in the preparation of b>Fe3O4 platinum core/shell particles. Further, it is used in electrochemical reduction of proton at carbon fiber electrode in the presence and absence of platinum nanoparticles. In addition to this, it plays a useful role in characterization of carbon-based electrode materials as cathode in half-cell configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de dihidrógeno de sodio actúa como agente tamponador y secuestrante. También se emplea como reductor y estabilizador en la preparación de b>Fe3O4 partículas de núcleo/revestimiento de platino. Asimismo, se utiliza en la reducción electroquímica del protón en el electrodo de fibra de carbono en presencia y ausencia de nanopartículas de platino. Además, desempeña un papel útil en la caracterización de materiales de electrodos a base de carbono como cátodo en la configuración de estado sólido.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases, agentes reductores y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18996-35-5
Fórmula molecular C6H10NaO7
Peso molecular (g/mol) 217.129
Número MDL MFCD00013067
Clave InChI SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dihydrogen citrate
Punto de fusión 211°C to 212°C
Cantidad 2000 g
Beilstein 3920246
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 99%