Learn More
Citrato de dihidrógeno de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium dihydrogen citrate acts as a buffering agent and sequestrant. It is also employed as a reductant and stabilizer in the preparation of b>Fe3O4 platinum core/shell particles. Further, it is used in electrochemical reduction of proton at carbon fiber electrode in the presence and absence of platinum nanoparticles. In addition to this, it plays a useful role in characterization of carbon-based electrode materials as cathode in half-cell configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El citrato de dihidrógeno de sodio actúa como agente tamponador y secuestrante. También se emplea como reductor y estabilizador en la preparación de b>Fe3O4 partículas de núcleo/revestimiento de platino. Asimismo, se utiliza en la reducción electroquímica del protón en el electrodo de fibra de carbono en presencia y ausencia de nanopartículas de platino. Además, desempeña un papel útil en la caracterización de materiales de electrodos a base de carbono como cátodo en la configuración de estado sólido.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases, agentes reductores y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium dihydrogen citrate |
| Punto de fusión | 211°C to 212°C |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 3920246 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.11 |
| Porcentaje de pureza | 99% |