Learn More
Diformamida sódica, TRC
Código de producto. 30428162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30428162 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30428162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699428500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium Diformamide
CAS 18197-26-7
Fórmula molecular C2 H3 N O2 . Na
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3NO2.Na/c4-1-3-2-5;/h1-2H,(H,3,4,5);/q;+1
SMILES [Na+].O=CNC=O
Nombre IUPAC sodio;N-formilformamida
Peso molecular (g/mol) 96.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.006
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.