Learn More
Diformamida sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Diformamide |
| CAS | 18197-26-7 |
| Fórmula molecular | C2 H3 N O2 . Na |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3NO2.Na/c4-1-3-2-5;/h1-2H,(H,3,4,5);/q;+1 |
| SMILES | [Na+].O=CNC=O |
| Nombre IUPAC | sodio;N-formilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 96.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.006 |