Learn More
Diformamida de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321853 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321853 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10726383 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10321853 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18197-26-7 | C2H2NNaO2 | 95.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18197-26-7
Fórmula molecular C2H2NNaO2
Peso molecular (g/mol) 95.03
Número MDL MFCD00145302
Clave InChI QJXDSDLNUKLDBP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium diformylamide, diformylamide sodium salt, diformylimide sodium salt, sodium diformylazanide, sodium diformamide, diformylamino sodium, diformylsodium, acmc-209eii, sodium dimethanoylazanide, ksc538a2h
PubChem CID 10877056
Nombre IUPAC sodio;diformilazanida
SMILES C(=O)[N-]C=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium diformamide
Color Beige
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaN(COH)2
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.03
Porcentaje de pureza 98%