Learn More
Dietilditiocarbamato de sodio trihidrato, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387698 100 g 100 g
11377698 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033379.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20624-25-3 ∣ C5H16NNaO3S2 ∣ 225.297 g/mol
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20624-25-3
Fórmula molecular C5H16NNaO3S2
Peso molecular (g/mol) 225.297
Número MDL MFCD00150617
Clave InChI WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
Nombre IUPAC sodio;N,N-dietilcarbamoditioato;trihidrato
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Punto de fusión 94°C to 102°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Beilstein 3920507
Índice Merck 14,3378
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31 (171.28 Anhydrous)
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium diethyldithiocarbamate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate