Learn More
Dietilditiocarbamato de sodio trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452628 500 g 500 g
11442628 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15898.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20624-25-3 | C5H16NNaO3S2 | 225.297 g/mol
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilditiocarbamato de sodio trihidrato es un reactivo de atrapamiento de espín que se utiliza junto con el ión ferroso para detectar el óxido nítrico en el cerebro, el riñón, el hígado y otros tejidos. Se utiliza como reactivo sensible para la determinación de cobre y acelerador de vulcanización de caucho; además, encuentra aplicación en la determinación de otros metales como cinc, cobalto, platino y paladio. Además, es un inhibidor de dismutasa superóxido, ascorbato oxidasa y otras enzimas; también inhibe la inducción de óxido nítrico sintasa macrófago.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y acetona. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20624-25-3
Fórmula molecular C5H16NNaO3S2
Peso molecular (g/mol) 225.297
Número MDL MFCD00150617
Clave InChI WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
Nombre IUPAC sodio;N,N-dietilcarbamoditioato;trihidrato
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Punto de fusión 94°C to 102°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3920507
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3378
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31 (171.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate