Learn More
Dicianamida de sodio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10510902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10510902 25 g Frasco de plástico 25 GR
10435662 100 g Frasco de plástico 100 GR
10045943 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10510902
Marca: Thermo Scientific Acros 176340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1934-75-4
Fórmula molecular C2N3Na
Peso molecular (g/mol) 89.03
Número MDL MFCD00003535
Clave InChI IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
PubChem CID 4350929
SMILES [Na+].N#C[N-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dicyanamide
Nombre de nota Pure
Punto de fusión >300°C
Color Rosa o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2% max. (NaCl) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaN(CN)2
Cantidad 25 g
Beilstein 03, III, 154
Información de solubilidad Solubility in water: 260g/L (30°C). Other solubilities: insoluble in aceton,etoh and ethyl acetate
Nombre IUPAC sodio; dicianoazanida
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.03
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dicyanamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.