Learn More
Dicianamida sódica, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11460187 500 g 500 g
11440187 25 g 25 g
11450187 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11460187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21634.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1934-75-4
Fórmula molecular C2N3Na
Peso molecular (g/mol) 89.03
Número MDL MFCD00003535
Clave InChI IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
PubChem CID 4350929
Nombre IUPAC sodio; dicianoazanida
SMILES [Na+].N#C[N-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dicyanamide
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.03
Porcentaje de pureza 96%