Learn More
Dicromato de sodio dihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Dichromate Dihydrate |
| CAS | 7789-12-0 |
| Fórmula molecular | Cr2Na2O7.2(H2O) |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dichromic Acid (H2Cr2O7) Disodium Salt Dihydrate, Dichromic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Dichromate Dihydrate, Sodium Chromate (Na2Cr2O7) Dihydrate, Sodium Dichromate (Na2Cr2O7) Dihydrate, Sodium Dichromate Dihydrate, Sodium Dichromate Dihydrate (Na2Cr2O7.2H2O) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1 |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio; oxido-(oxido(dioxo)cromo)oxi-dioxocromo; dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 261.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.8461 |