Learn More
Dicromato de sodio dihidrato, reactivo ACS, 99,5-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 400.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium dichromate dihydrate |
| Punto de fusión | 357.0°C |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5-100.5% |
| Fórmula lineal | Na2Cr2O7·2H2O |
| Índice Merck | 15,8744 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298 |
| Porcentaje de pureza | 99.5 to 100.5% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium dichromate dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Sólido comburente Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.