Learn More
Diclorometanosulfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Dichloromethanesulfonate |
| CAS | 53638-47-4 |
| Fórmula molecular | CHCl2NaO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1 -Dichloro-methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2Cl2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | diclorometanosulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 186.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.8921 |