Learn More
Dicloroacetato de sodio, TRC
Código de producto. 30135848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135848 25 g 25 g
17931545 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08083525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2156-56-1
Fórmula molecular C2HCl2NaO2
Peso molecular (g/mol) 150.92
Sinónimo CPC 211, Ceresine, DCA, Dichloroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Dichloroacetate
Nombre IUPAC sodio;2,2-dicloroacetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dichloroacetate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9251