Learn More
Dicloroacetato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10748922 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10748922 50 g Frasco de vidrio 50 g
10745483 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748922 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338280500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2156-56-1
Fórmula molecular C2HCl2NaO2
Peso molecular (g/mol) 150.92
Número MDL MFCD00070489
Clave InChI LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
Nombre IUPAC sodio;2,2-dicloroacetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dichloroacetate
Punto de fusión 198°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaOC(O)CH(Cl)2
Beilstein 02, III, 454
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.92
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dichloroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.