Learn More
Dicloroacetato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444867 50 g 50 g
11434867 10 g 10 g
11454867 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21827.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
Sodium dichloroacetate finds medicinal application in removing warts and other skin growths. It is used as an antidote for lactic acidosis and in the treatment of stroke. It is studied as potential drugs, since it inhibits the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloroacetato de sodio se utiliza en medicina para la eliminación de verrugas y otros papilomas cutáneos. Se emplea como antídoto para la acidosis láctica y en el tratamiento de accidentes cerebrovasculares. Se estudia como fármaco potencial, ya que inhibe la enzima piruvato deshidrogenasa quinasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2156-56-1
Fórmula molecular C2HCl2NaO2
Peso molecular (g/mol) 150.92
Número MDL MFCD00070489
Clave InChI LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
Nombre IUPAC sodio;2,2-dicloroacetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dichloroacetate
Punto de fusión 197°C to 199°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.93
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dichloroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dichloroacetate