Learn More
Dicloroacetato de sodio-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Dichloroacetate-13C2 |
| CAS | 1173022-90-6 |
| Fórmula molecular | 13C2 H Cl2 O2 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetic acid','dichloro-','sodium salt-13C2, Ceresine-13C2, CPC 211-13C2, DCA-13C2, Dichloroacetic acid sodium salt-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| SMILES | [Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2-dicloroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 152.909 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.932 |