Learn More
Dibromometanosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 17972485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972485 50 mg 50 miligramos
17911475 10 mg 10 miligramos
17964695 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS62411050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 859073-88-4
Fórmula molecular CHBr2NaO3S
Peso molecular (g/mol) 275.88
Sinónimo 1,1-Dibromomethanesulfonic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; dibromometanosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dibromomethanesulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH2Br2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.7911