Learn More
Diatrizoato de sodio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436302 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436302 100 g 100 g
11416302 10 g -
11426302 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436302 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210290880
Se utiliza como reactivo de gradiente de densidad en la separación de células sanguíneas. El diatrizoato de sodio, MP Biomedicals también se utiliza como agente de contraste radiológico. Provoca la redistribución parcial de proteínas de membrana estrecham
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 737-31-5
Fórmula molecular C11H8I3N2NaO4
Peso molecular (g/mol) 635.898
Clave InChI ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
Nombre IUPAC sodio; 3,5-diacetamido-2,4,6-triyodobenzoato
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Especificaciones
Forma física Polvo blanco
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (350mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.9
Porcentaje de pureza >99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Diatrizoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Diatrizoate