Learn More
Diatrizoato de sodio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416302 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416302 10 g -
11426302 50 g -
11436302 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416302 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210290810
Se utiliza como reactivo de gradiente de densidad en la separación de células sanguíneas. El diatrizoato de sodio, MP Biomedicals también se utiliza como agente de contraste radiológico. Provoca la redistribución parcial de proteínas de membrana estrecham
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 737-31-5
Fórmula molecular C11H8I3N2NaO4
Peso molecular (g/mol) 635.898
Clave InChI ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
Nombre IUPAC sodio; 3,5-diacetamido-2,4,6-triyodobenzoato
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Especificaciones
Forma física Powder
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water (350mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.9
Porcentaje de pureza >99%