Learn More
Diatrizoato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15658775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15658775 100 g 100 g
15638775 5 g 5 g
15648775 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15658775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460961000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 737-31-5 | C11H8I3N2NaO4 | 635.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 737-31-5
Fórmula molecular C11H8I3N2NaO4
Peso molecular (g/mol) 635.9
Clave InChI ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
Nombre IUPAC sodio; 3,5-diacetamido-2,4,6-triyodobenzoato
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium diatrizoate
Punto de fusión 261.0°C to 262.0°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.9
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 7% max.