Learn More
Deuteróxido de sodio, para RMN, solución al 40 % de peso en D2O, + 99 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10g
50g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10573694 10g Frasco de plástico 10 GR
10377830 50g Frasco de plástico 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10573694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175470100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14014-06-3 , 7789-20-0
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 41.003
Número MDL MFCD00037669
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Sinónimo sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium deuteroxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D
Densidad 1.4600g/mL
Deuterio (D) 99,0 % mín.
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4039
Cantidad 10g
Fórmula lineal NaOD
Formula Weight (peso de la fórmula) 41
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A