Learn More
Deuteróxido de sodio (40 % p/p en D2O), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Deuteroxide |
| CAS | 14014-06-3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | DNaO |
| Sinónimo | Deuterated Sodium Hydroxide, Sodium Deuteroxide, Sodium Deuteroxide (NaOD), Sodium Hydroxide-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD |
| SMILES | [Na+].[2H][O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.9988 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40 % |