Learn More
Desoxicolato de sodio, TRC
Código de producto. 30420644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420644 5 g
30416577 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6240905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-95-4
Fórmula molecular C24 H39 O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 414.5538
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (3α,5β,12α)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 3α,12α-dihydroxy-, monosodium salt (8CI), Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodium salt, (3α,5β,12α)- (9CI), Deoxycholic acid monosodium salt, Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholate sodium, Desoxycholic acid sodium salt, NSC 681065, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanate, Sodium 7-deoxycholate, Sodium deoxycholate, Sodium desoxycholate
Nombre IUPAC sodio; (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentanoto[a]fenantra-17-il]pentanoato
SMILES [Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Deoxycholate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2746