Learn More
Desoxicolato sódico monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El desoxicolato de sodio monohidrato se utiliza como agente de solubilización para la sintetasa de estrógeno a partir de microsomas placentarios humanos. También se utiliza para estudiar la inmovilización de la lipooxigenasa en una matriz de gel alginato-silicato y para investigar la disolución in vitro de piedras de la vesícula biliar.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Deoxycholate Monohydrate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
| Beilstein | 3643164 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fennatren-17-il]ácido pentanoico;sodio;hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.58 (414.58 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium deoxycholate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate