Learn More
Desoxicolato sódico monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405636 100 g 100 g
11495626 25 g 25 g
11415636 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20759.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El desoxicolato de sodio monohidrato se utiliza como agente de solubilización para la sintetasa de estrógeno a partir de microsomas placentarios humanos. También se utiliza para estudiar la inmovilización de la lipooxigenasa en una matriz de gel alginato-silicato y para investigar la disolución in vitro de piedras de la vesícula biliar.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-92-6
Fórmula molecular C24H41NaO5
Peso molecular (g/mol) 432.58
Número MDL MFCD00150750 MFCD00064139
Clave InChI NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Sinónimo 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
PubChem CID 67096373
SMILES O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Deoxycholate Monohydrate
Punto de fusión >300°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Beilstein 3643164
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fennatren-17-il]ácido pentanoico;sodio;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.58 (414.58 Anhydrous)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate