Learn More
Dehidroacetato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440157 500 g 500 g
11430157 100 g 100 g
11450157 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21060.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4418-26-2 | C8H7NaO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El dehidroacetato de sodio se utiliza en la industria alimentaria como conservante de frutas, verduras, zumos de frutas, miel, cerveza, leche, proteínas y productos grasos. Sus propiedades antimicrobianas desempeñan un papel vital en los productos de cuidado personal como el cuidado de la piel, bronceado, protector solar, afeitado, pasta de dientes, productos para el cuidado del cabello y las uñas, y maquillaje de ojos y facial. Se utiliza como plastificador.
Solubilidad
Soluble en agua, propilenglicol y metanol. No soluble en acetona y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4418-26-2
Fórmula molecular C8H7NaO4
Número MDL MFCD00040583
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dehydroacetate
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
pH 8.8 to 9.3
Cantidad 500 g
Sinónimo 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone Sodium Salt; Dehydroacetic Acid Sodium Salt
Información de solubilidad Soluble in water,propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dehydroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dehydroacetate