Learn More
Sulfato de Decilo Sódico, TRC
Código de producto. 30134162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134162 5 g 5 g
30136845 10 g 10 g
30009077 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2245955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-87-0
Fórmula molecular C10H21O4SNa
Peso molecular (g/mol) 260.33
Sinónimo Avirol 110, Compound 132D, DSS, DSS (Surfactant), Decyl Sulfate Sodium Salt;Emal 3F, Pentrone DN, Polystep B 25, SDeS, Sodium Capryl Sulfate, Sodium Decyl Sulfate, Sodium Hydrogen Sulfate Decyl Ester, Sodium n-Decyl Sulfate, Sulfochem NADS, Sulfotex 110;
Nombre IUPAC sodio; decilsulfato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Decyl Sulfate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1058