Learn More
Decanoato de sodio-d19, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Decanoate-D19 |
| CAS | 1086096-26-5 |
| Fórmula molecular | C10 D19 O2 . Na |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Decanoic-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-d19 acid, sodium salt (1:1) (ACI), Decanoic-d19 acid (9 CI, ACI), d19-Decanoic acid, Nonadecadeuteriodecanoic acid sodium salt, Decanoic acid D19 sodium salt, Sodium decanoate-d19 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H20O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;/h2-9H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecadeuteriodecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 213.3635 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.2475 g/mol |
| Mostrar más |