Learn More
D-gluconato sódico, TRC
Código de producto. 17967194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17967194 25 g 25 g
17948014 5 g 5 g
17957194 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17967194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS63400025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-07-1
Fórmula molecular C6H11NaO7
Peso molecular (g/mol) 218.14
Sinónimo Sodium Gluconate, D-Gluconic acid, sodium salt (1:1) (ACI), D-Gluconic acid, monosodium salt (9CI), Gluconic acid, monosodium salt, D- (8CI), BVD Addicrete, Clewat GL, Disparlight DV, EMF 1240, GL-P, GL-P (gluconate), Glonsen, Glucon SGA 60, Gluconic acid monosodium salt, Gluconic acid sodium salt, Helshas A, Monosodium gluconate, Pasexon 100T, PMP Sodium Gluconate, Resitard P 608A, Sodium D-gluconate, Sodium gluconate, Sunmorl N 60S
Nombre IUPAC Gluconato de sodio
SMILES [Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium gluconate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0402
Porcentaje de pureza >95%