Learn More
D-gluconato sódico-13C6, TRC
Código de producto. 17907644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17907644 50 mg 50 miligramos
17968014 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17907644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS63400350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687960-00-3
Fórmula molecular 13C6H11NaO7
Peso molecular (g/mol) 224.09
Sinónimo D-Gluconic-13C6 Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxihexanoato-1,2,3,4,5,6-13C6
SMILES O[13C@H]([13C@@H](O)[13C](O[Na])=O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium D-Gluconate-13C6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06