Learn More
Ciclopentadienida de sodio, 2-3 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mol
0.5 mol
Tamaño de la unidad:
0.10 mol
0.50 mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326389 0.1 mol 0.10 mol
11336389 0.5 mol 0.50 mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088300.JQ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo para la preparación de metalocenos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4984-82-1
Fórmula molecular C5H5Na
Peso molecular (g/mol) 88.085
Número MDL MFCD00012161
Clave InChI JQUZTGJSSQCTPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentadienylsodium, sodium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, sodium cyclopentadienide, 2.0m solution in tetrahydrofuran
PubChem CID 21915903
Nombre IUPAC sodio; ciclopenta-1,3-dieno
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyclopentadienide
Color De rosa a rojo
Densidad 0.938 g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Ether-like
Cantidad 0.1 mol
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 2 a 3 M en THF
Forma física Líquido