Learn More
Ciclamato de sodio, Mikromol™
Descripción
Ciclamato de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium cyclamate |
| CAS | 139-05-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium cyclamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H12 N O3 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, sodium salt (1:1), Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Sodio;N-ciclohexilsulfamato |
| Mostrar más |