Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium cyclamate |
| Color | Blanco |
| pH | 5.5 to 7.5 (10% soln.) |
| Temperatura de inflamación | >200°C |
| Pérdida por secado | 1% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | C6H12NNaO3S |
| Cantidad | 250 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium cyclamate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.