Learn More
Ciclamato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10015263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10015263 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10762475 50 g Frasco de plástico 50 g
10413185 250 g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10015263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389280010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-05-9
Fórmula molecular C6H12NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 201.22
Número MDL MFCD00003827
Clave InChI UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
Nombre IUPAC Sodio;N-ciclohexilsulfamato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyclamate
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5 (10% soln.)
Temperatura de inflamación >200°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H12NNaO3S
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cyclamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.