Learn More
Ciclamato sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422958 5000 g 5000 g
11412958 250 g 250 g
11402958 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18666.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
Sodium Cyclamate is an artificial sweetener and is 30 times as saccharose's. It is widely used in pickles, seasoning sauce, cakes, biscuits, bread, ice cream, frozen sucker, popsicles, drinks and so on, with a maximum amount of 0.65g/kg. Secondly, it is used in confect, with a maximum amount of 1.0g/kg. Thirdly, it is used in orange peel, preserved plum, dried arbutus and so on, with the largest amount of 8.0g/kg. It is also used in cosmetics and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclamato de sodio es un edulcorante artificial 30 superior a la sacarosa.′ Se utiliza ampliamente en encurtidos, salsa de condimentos, tartas, galletas, pan, helado, polos, bebidas, etc., con una cantidad máxima de 0,65 g/kg. En segundo lugar, se utiliza en dulces, con una cantidad máxima de 1,0 g/kg. En tercer lugar, se utiliza en la cáscara de naranja, la ciruela en conserva, el madroño seco, etc., con una cantidad máxima de 8,0 g/kg. También se emplea en la industria cosmética y farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua (>= 10 g/100 ml a 20 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-05-9
Fórmula molecular C6H12NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 201.22
Número MDL MFCD00003827
Clave InChI UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyclamate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5000 g
Beilstein 4166868
Información de solubilidad Soluble in water (>=10g/100 mL at 20°C).
Nombre IUPAC Sodio;N-ciclohexilsulfamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 98%