Learn More
Cianoborohidruro de sodio, TRC
Código de producto. 30416240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416240 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30416240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61550010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Cyanoborohydride
CAS 25895-60-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular CH3BNNa
Cantidad 10 g
Sinónimo Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-)
Fórmula InChI InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Nombre IUPAC sodio;cianoboranuida
Peso molecular (g/mol) 62.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.0256
Porcentaje de pureza >95