Learn More
Cianoborohidruro de sodio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Cyanoborohydride |
| CAS | 25895-60-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | CH3BNNa |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].[BH3-]C#N |
| Nombre IUPAC | sodio;cianoboranuida |
| Peso molecular (g/mol) | 62.84 |
| Show More |