Learn More
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines Sodium cyanoborohydride is used as a reagent involved in the reductive amination of aldehydes, ketones, oximes and enamines. It is also used in the reductive alkylation of amines and hydrazines. It acts as a catalyst in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex. In addition, it is used in the conversion of imines to amines. It plays an important role in the reductive deoxygenation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium cyanoborohydride |
| Punto de fusión | >300°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Información de solubilidad | Soluble in water,THF,methanolSoluble in water,diglyme,tetrahydrofuran and methanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in diethyl ether. |
| Nombre IUPAC | sodio; cianoboro(1-) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.84 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium cyanotrihydridoborate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanotrihydridoborate