Learn More
Cianoborodeuteruro de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Cyanoborodeuteride |
| CAS | 25895-62-9 |
| Fórmula molecular | C 2H3 B N . Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Borate(1-)','(cyano-κC)trihydro-d3-','sodium (1:1)','(T-4)- (ACI), Borate(1-)','(cyano-C)trihydro-d3-','sodium','(T-4)- (ZCI), Borate(1-)','(cyano-κC)trihydro-d3-','sodium','(T-4)- (9CI), Borate(1-)','cyanotrihydro-d3-','sodium (8CI), Hydride-d','boron complex (ZCI), Sodium cyanotrideuterioborate, Sodium Cyanoborodeuteride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3; |
| SMILES | [Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N |
| Nombre IUPAC | ciano(trideuterio)boranuida de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 65.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 66.0445 |