Learn More
Cianoborodeuteruro de sodio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Cyanoborodeuteride |
| CAS | 25895-62-9 |
| Fórmula molecular | C 2H3 B N . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3; |
| SMILES | [Na+].[2 H][B-]([2 H])([2 H])C#N |
| Nombre IUPAC | ciano(trideuterio)boranuida de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 65.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 66.0445 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 97 atom % D, min 96% Chemical Purity |