Learn More
Cianuro de sodio, TRC
Código de producto. 30417233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417233 25 g 25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30417233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61540025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanosodium
CAS 143-33-9
Fórmula molecular C N Na
Cantidad 25 g
Sinónimo Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide
Fórmula InChI InChI=1S/CN.Na/c1-2;
SMILES [Na]C#N
Nombre IUPAC cianosodio
Peso molecular (g/mol) 49.007
Formula Weight (peso de la fórmula) 48.993