Learn More
Cianuro de sodio, gránulos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds and cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, electroplating, extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cianuro de sodio se utiliza como material de partida para la preparación de compuestos de Reissert y bromuro de cianógeno, cloruro cianúrico y cloruro de cianógeno. Actúa como catalizador para la aminólisis de ésteres a amidas primarias. Además, se utiliza para fumigación, galvanoplastia, extracción de oro y plata en la industria minera. En la síntesis orgánica, participa en la reacción de cianación de los haluros de alquilo en condiciones de transferencia de fase.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco, metanol y etanol. Ligeramente soluble en dimetilformamida. Insoluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Higroscópico. No almacenar cerca de ácidos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | ∼1500°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium cyanide |
| Punto de fusión | 563°C |
| Nombre de nota | granules |
| Forma física | Granules |
| Cantidad | 50 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 1.61 |
| Fórmula lineal | NaCN |
| Número UN | UN1689 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium cyanide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanide