Código de producto. 15691750
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
15691750
500 g
Frasco de polietileno
500 g
15671750
100 g
Frasco de polietileno
100 g
15681750
2.5 kg
Frasco de polietileno
2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15691750
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
205222500G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Reactivo ACS, ≥95,0%
Líderes del sector durante más de 65 años Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Chemical Identifiers
CAS
143-33-9
Fórmula molecular
CNNa
Peso molecular (g/mol)
49.01
Número MDL
MFCD00003523
Clave InChI
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID
8929
Nombre IUPAC
sodio; cianuro
SMILES
[Na+].[C-]#N
Specifications
Punto de ebullición
1407 °C
Nombre del producto químico o material
Sodium Cyanide
Punto de fusión
563 °C
Color
Incolora
pH
11 a 12 (49g/L a 25 °C)
Cantidad
500 g
Fórmula lineal
NaCN
Número UN
UN1689
Beilstein
3587243
Información de solubilidad
Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula)
49,01g/mol
Porcentaje de pureza
≥95.0%
Grado
Reactivo ACS
Envase
Frasco de polietileno
Aspecto
Crystals
Presión de vapor
1mmHg (817 °C)
Densidad
1,6 g/cúbico cm; Densidad de vapor: 1,7 (frente al aire)
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?