Código de producto. 15681750
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
unitSize
15681750
2.5 kg
Frasco de polietileno
2.50 Kg
15671750
100 g
Frasco de polietileno
100 g
15691750
500 g
Frasco de polietileno
500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15681750
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
2052222.5KG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Reactivo ACS, ≥95,0%
Líderes del sector durante más de 65 años Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
CAS
143-33-9
Fórmula molecular
CNNa
Peso molecular (g/mol)
49.01
Número MDL
MFCD00003523
Clave InChI
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID
8929
Nombre IUPAC
sodio; cianuro
SMILES
[Na+].[C-]#N
Especificaciones
Punto de ebullición
1407°C
Nombre del producto químico o material
Sodium Cyanide
Punto de fusión
563°C
Color
Incolora
pH
11 to 12 (49g/L at 25°C)
Cantidad
2.5 kg
Fórmula lineal
NaCN
Número UN
UN1689
Beilstein
3587243
Información de solubilidad
Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula)
49.01g/mol
Porcentaje de pureza
≥95.0%
Grado
Reactivo ACS
Envase
Frasco de polietileno
Aspecto
Crystals
Presión de vapor
1mmHg (817°C)
Densidad
1.6g/cu.cm; Vapor Density: 1.7 (vs air)
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .