Learn More
Cianuro de sodio, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12634987 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12634987 25 g 25 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12634987 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194660250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.70€
    27.80€ / 25 g
    Ahorro 1.90€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de ebullición 1497.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium cyanide
Punto de fusión 562.0°C
CAS 143-33-9
Cantidad 25 g
Fórmula molecular CNNa
Fórmula lineal NaCN
Número MDL MFCD00003523
Sinónimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
Clave InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[C-]#N
Nombre IUPAC sodio; cianuro
Peso molecular (g/mol) 49.01
PubChem CID 8929
Formula Weight (peso de la fórmula) 49
Porcentaje de pureza ≥97% (Argentometry)
Grado Analítica
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium cyanide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.