Learn More
Cianato de sodio, TRC
Código de producto. 30428573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428573 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30428573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6153755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Cyanate
CAS 917-61-3
Fórmula molecular CNNaO
Cantidad 5 g
Sinónimo CyanicAcid, Sodium Salt, Sodium Cyanate, Sodium Cyanate (NaOCN), Sodium Isocyanate, Zassol
Fórmula InChI InChI=1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C#N
Nombre IUPAC sodio; cianato
Peso molecular (g/mol) 65.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.9878